Kluczowe dokumenty
5.08150
Sigma-Aldrich
Chlorowodorek LY 344864
Synonim(y):
Agonista receptora serotoninowego 5-HT 1F, LY 344864, LY344864, LY-344864, Agonista receptora serotoninowego 5-HT1F, LY 344864, LY344864, LY-344864
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22FN3O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.42 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 10 mM
DMSO: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25(2)16-8-10-20-18(12-16)17-11-15(7-9-19(17)24-20)23-21(26)13-3-5-14(22)6-4-13;/h3-7,9,11,16,24H,8,10,12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t16-;/m1./s1
Klucz InChI
OKUHLSYESBLBCP-PKLMIRHRSA-N
Opis ogólny
Selektywny, penetrujący mózg, pełny agonista receptora 5-HT1F (pKi = 8,2). Posiada niewielkie powinowactwo do 56 innych badanych miejsc wiązania neuronów serotoninergicznych i nieserotoninergicznych. Po zbadaniu jego zdolności do hamowania indukowanej forskoliną akumulacji cyklicznego AMP w komórkach stabilnie transfekowanych ludzkimi receptorami 5-HT1F, wykazano, że LY344864 jest pełnym agonistą wywołującym efekt podobny do samej serotoniny. Nadaje się zarówno do zastosowań in vitro, jak i in vivo, a jego działanie jest często odwracane za pomocą antagonisty 5-HT1B/1D GR 127935 (nr kat. 508014).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
5-HT1F
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Amrutkar, D. V. et al. 2012. Pain.153, 830.
Phebus, L. A. et al. 1997. Life Sci.61, 2117.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3