Przejdź do
106332
CellPrime® r LR3 IGF liquid
EMPROVE® EXPERT
Synonim(y):
CellPrime® R3 IGF-I human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C400H619N111O115S9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
9111.45
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
CellPrime® rLR3 IGF is a is a non-animal origin (NAO) recombinant equivalent Insulin-like growth factor expressed in E.coli. CellPrime® rLR3 IGF has a 13 amino acid N-terminal extension and position 3 substitution of Glutamic acid to Arginine contributes to increased stability and robustness in media formulations.
Application
CellPrime® rLR3 IGF is used to optimize cell culture formulations to increase cell proliferation, productivity, and viability. With an exact match for the Type I IGF receptor and a lower affinity for IGF binding proteins, CellPrime® rLR3 IGF has increased effectiveness in serum-free cell culture media. Concentrations required to enhance performance is unique to each cell line and may be optimized by using in combination with CellPrime® rInsulin.
Packaging
106332.0005 / 5 ML /
106332.0100 / 100 ML /
106332.0250 / 250 ML /
106332.0500 / 500 ML /
106332.1000 / 1000 ML /
Legal Information
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
106333SRP3069MSST0063
description
EMPROVE® EXPERT
description
EMPROVE® EXPERT
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
form
liquid
form
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia