Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22FN3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc3c([nH]c4c3C[C@@H](CC4)N(C)C)cc2.Cl
InChI
1S/C21H22FN3O.ClH/c1-25(2)16-8-10-20-18(12-16)17-11-15(7-9-19(17)24-20)23-21(26)13-3-5-14(22)6-4-13;/h3-7,9,11,16,24H,8,10,12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t16-;/m1./s1
InChI key
OKUHLSYESBLBCP-PKLMIRHRSA-N
Biochem/physiol Actions
LY344864 hydrochloride is a potent and selective 5-HT1F receptor agonist.
LY344864 hydrochloride is a potent and selective 5-HT1F receptor agonist. It has an EC50 of 3 nM, and displays > 80-fold selectivity over other 5-HT receptors
LY344864 might be useful in the treatment approach for migraine. LY344864 is found to prevent the extravasation of dura protein and reduce c-fos like immunoreactions induced by capsaicin.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?