Kluczowe dokumenty
5.06415
Sigma-Aldrich
SB-269970 chlorowodorek
Synonim(y):
Antagonista receptora serotoninowego 5-HT7, SB-269970, SB 26,970, SB 26,970
Wybierz wielkość
10 MG
893,00 zł
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
893,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2O3S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.49 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: soluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(N2[C@H](CCC2)CCN3CCC(CC3)C)c1cc(ccc1)O.Cl
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Klucz InChI
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Opis ogólny
Selektywny antagonista receptora 5-HT7. Niezwykle silny in vivo i in vitro. Przewlekłe lub ostre (nawet w pojedynczej dawce) podawanie SB269970 indukuje funkcjonalną desensytyzację układu receptora 5-HT7, która poprzedza zmiany w gęstości receptora. Mechanizm ten może być odpowiedzialny za szybkie działanie przeciwdepresyjne antagonisty 5-HT7 w modelach zwierzęcych. SB-269970 jest analogiem SB-258719 i wykazano, że ma co najmniej 100-krotną selektywność w stosunku do wszystkich innych podtypów receptorów 5-HT z wyjątkiem ludzkiego receptora 5-HT5A (wartości pKi wynoszą 8,9, 7,2 i 6,0 dla 5-HT7A, 5-HT5A i 5-HT1B).
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
5-HT₇
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Tokarski, K. et al. 2012. Pharmacol. Rep.64, 256.
Thomas. D. R. et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 409.
Lovell, P. J. et al. 2000. J. Med. Chem.43, 342.
Forbes, I. T. et al. 1998. J. Med. Chem.41, 655.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3