Merck
5.08014
Chlorowodorek GR 127935
≥98% (HPLC), 5-HT1B/1D receptor antagonist, solid
Synonim(y):
Antagonista receptora serotoninowego 5-HT 1B/1D, chlorowodorek GR 127935, chlorowodorek GR-127935, chlorowodorek GR127935
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31N5O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
497.59 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chlorowodorek GR 127935,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N1(CCN(CC1)c2c(ccc(c2)NC(=O)c3ccc(cc3)c4c(cc(cc4)c5n[o]c(n5)C)C)OC)C
InChI
1S/C29H31N5O3.ClH/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H
InChI key
SRVVUYIJVBLEJI-UHFFFAOYSA-N
General description
Selektywny antagonista receptora 5-HT1B/1D. Stwierdzono, że selektywność jest podobna dla typów receptorów B (pki = 9,2-9,8 ) i D (pki = 8,6-9,1). GR 127935 działa dobrze in vivo i wykazano, że blokuje nadpobudliwość indukowaną (+)-MDMA u szczurów. Zmienia uwalnianie serotoniny w mózgu, a także zmniejsza zachowanie związane z poszukiwaniem narkotyków u szczurów uzależnionych od kokainy. W transformowanych szczurzych komórkach glejaka C5 inhibitor ten blokował 5HT z IC50 = 97 pM.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
5-HT1B/1D
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Rex, A. et al. 2008. Pharmacology, Biochemistry, and Behavior.88, 196.
Przegalinski, E. et al. 2008. Pharmacol. Rep.60, 798.
Bannai, M. et al. 2007. Psychopharmacol.93, 295.
McCreary A. C. et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther.290, 965.
Pauwels, P. J. et al. 1996. J. Neurochem.66, 65.
Skingle, M. et al. 1996. Behav.Brain Res.73, 157.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
508014000104055977242744