506181
p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5
The p75NTR Signaling Inhibitor, Cell-permeable, TAT-Pep5 controls the biological activity of p75NTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonim(y):
TAT-Pep5, H- YGRKKRRQRRR-CFFRGGFFNHNPRYC-OH, cykliczny
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Blocker of MAG- and Nogo-induced inhibition of neurite outgrowth
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
disulfide bond (12-26)
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Schwarze, S.R., et al. 1999. Science285, 1569.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1