Kluczowe dokumenty
5.06081
Sigma-Aldrich
Inhibitor Foxo1, AS1842856
InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, A cell-permeable oxodihydroquinoline
Synonim(y):
InSolution Inhibitor Foxo1, AS1842856, Kwas 5-amino-7-(cykloheksyloamino)-1-etylo-6-fluoro-4-okso-1,4-dihydrochinolino-3-karboksylowy
Wybierz wielkość
5 MG
732,00 zł
732,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
732,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22FN3O3
Masa cząsteczkowa:
347.38
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
732,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek oksodihydrochinolina, która preferencyjnie hamuje aktywność transkrypcyjną członka rodziny Forkhead box O Foxo1 w stosunku do funkcjonalnie spokrewnionych Foxo3a i Foxo4 (odpowiednio 70%, 20% i 3% inhibicji w testach reporterowych opartych na HepG2; [AS184256] = 100 nM) w sposób zależny od dawki (IC50 = 33 nM) poprzez bezpośrednie wiązanie niefosforylowanej/aktywnej Foxo1, ale nie fosforylowanej/nieaktywnej formy Foxo1 Ser256. Wykazano, że hamuje glukoneogenezę w hodowlach szczurzych heptoma Fao (IC50 = 37 i 130 nM przeciwko poziomowi mRNA PEPCK i G6Pazy; IC50 = 43 nM przeciwko produkcji glukozy) in vitro oraz w wątrobie mysiej zarówno normoglikemicznych myszy ICR (60% i 45% zahamowanie poziomu mRNA wątrobowej G6Pazy i PEPCK, odpowiednio; trzy dawki 100 mg / kg p.o. w dawkach 0, 12, 24 h) i myszy db/db z cukrzycą (86%, 70%, 56%, 48%, 35% i 31% zahamowanie poziomu mRNA wątrobowej G6Pazy, ABCG8, ABCG5, PEPCK, IL-1β i apoCIII, odpowiednio; trzy dawki 100 mg/kg p.o. w dawkach 0, 12, 24 h) podczas 26-godzinnego okresu postu in vivo.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Foxo1
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
50 mM (5 mg/288 µL) sterylnie filtrowany roztwór inhibitora Foxo1, AS1842856 (Cat. No. 344355) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Nagashima, T., et al. 2010. Mol. Pharmacol.78, 961.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (refers to pure substance)