, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.43
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
AZ12799734 is an orally active TGF-β type I receptors active site inhibitor (ALK1/2/3/4/5/6 Kd = 7.1/6.2/40/1/0.74/0.017 μM) that inhibits ALK5-dependent Smad2 nuclear translocation upon TGF-β1 stimulation (IC50 = 17 nM; MDA-MB-468), as well as ALK1/2/3/6-mediated Smad1 and ALK4/5/7-mediated Smad2 phosphorylation (10 μM; NIH3T3 expressing respective constitutively active receptors). AZ12799734 oral administration in rats results in heart valve lesions (200 mg/kg/day for 5 days) and physeal dysplasia (400 mg/kg/day for 6 days), consistent with a critical role of ALK5 in maintaining the integrity of heart valve and physis.
Orally active TGF-β type I receptors ALK1-7 active site inhibitor in vitro and in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?