Dokumenty
5.05878
Sigma-Aldrich
PD 168077 Maleate
Synonim(y):
PD 168077 Maleate, D₄ Dopamine Receptor Agonist, PD 168077 Maleate, PD168077, PD-168077
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N4O · xC4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.41 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
Opis ogólny
A selective D4 dopamine receptor agonist (Ki = 8.7 nM, EC50 = 8.3 nM). Suitable for central and peripheral delivery. Used in studies of penile erection, learning and memory. Exibits some binding affinity towards human D2 and D3 Receptors (Ki = 2.8 µM).
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
D₄
Reversible: yes
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Melis, M. R. et al. 2005. Neurosci. Lett.379, 59.
Bernaerts, P. et al. 2003. Behav. Brain Res.142, 41.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3