Przejdź do
SML3508
Intepirdine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(Phenylsulfonyl)-8-(1-piperazinyl)quinoline, 3-Phenylsulfonyl-8-(piperazin-1-yl)quinoline, GSK 742457, RVT 101, SB-742457
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.44
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=CC=C1)(C2=CC3=C(N=C2)C(N4CCNCC4)=CC=C3)=O
InChI key
JJZFWROHYSMCMU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain blood barrier penetrant, orally available, potent and selective serotonin receptor 6 (5-HT6) receptor antagonist
Intepirdine (SB-742457) is a brain blood barrier penetrant, orally available, potent and selective serotonin receptor 6 (5-HT6) receptor antagonist that potentiate cognitive and the behavioral abnormalities of AD in laboratory set up. Intepirdine has failed to demonstrate statistically significant impact on cognition or dementia in phase III trials. Intepirdine promotes satiety.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3181SML0965C7874
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)