Kluczowe dokumenty
5.05313
Sigma-Aldrich
Hexamethonium Bromide
Synonim(y):
Hexamethonium Bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium bromide), Nicotinic Acetylcholine Receptors (nAChRs) Antagonist, Hexamethonium Bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H30Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98% (TLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 100 mg/mL
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
A potent antagonist of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) at pre-ganglionic sites in both the sympathetic and parasympathetic nervous systems. Often used for studying the roles of nicotinic receptors in regulating cardiovascular system.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
nAChR
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Dasgupta, X., et al., 2010. Proc. Natl. Acad. Sci.103, 6332.
Karavaev, N., et al., 2008. Neurosci. Behav. Physiol.38, 297.
Nelson, E., 1999. J. Physiol.516, 657.
Christ, D. 1980. Br. J. Pharmacol.69, 249.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2