Merck
09-279
Przeciwciało przeciwko podjednostce β6 proteasomu 20S
serum, Upstate®
Synonim(y):
C5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PSMB6(5694)
General description
26 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający resztom 185-198 ludzkiej podjednostki β6 proteasomu sprzężony z KLH.
Application
Kategoria badawcza
Transport białek
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Wykrywaj podjednostkę β6 proteasomu 20S za pomocą tego przeciwciała anty-20S proteasome subunit β6 zatwierdzonego do stosowania w WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje podjednostkę β6 proteasomu
Physical form
100 µl oczyszczonej surowicy odpornościowej w PBS zawierającym 0,01 M azydku sodu. Rozcieńczyć do stężenia roboczego solą fizjologiczną buforowaną fosforanami o pH 7,2-7,4.
Serum
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki przez okres do 12 miesięcy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
09-27904053252474767