Przejdź do
H0879
Hexamethonium bromide
nAChR antagonist
Synonim(y):
Hexane-1,6-bis(trimethylammonium bromide), N,N,N,N′,N′,N′-Hexamethylhexamethylenediammonium dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
111,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Br)(CH2)6N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-249-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3715749
111,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hexamethonium bromide,
Quality Segment
mp
282-285 °C (dec.)
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Application
Hexamethonium bromide has been used:
  • as an autonomic ganglia-blocking agent to study its effects on whisker movement in rats[1]
  • as a nicotinic receptor antagonist to study its effects on antigen-induced arthritis (AIA) progression in mice[2]
  • as a non-selective ganglionic nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) antagonist to study its effects on cytisine-induced autonomic cardiovascular responses in mice[3]
Biochem/physiol Actions
Hexamethonium bromide is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) antagonist.[4] It preferentially blocks nicotinic receptors at autonomic ganglia. It can cross the blood-brain barrier only at high doses.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H2138A2846SML1229
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
282-285 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethonium bromide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)