Przejdź do zawartości
AB5638P
Przeciwciało przeciwko receptorowi kannabinoidowemu 1, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CB1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cnr1(12801)
General description
CB1 to białko, które jest jednym z dwóch receptorów kannabinoidowych (CB1 CB2). Kannabinoidy, głównie delta-9-tetrahydrokannabinol (THC) i jego syntetyczne analogi, są aktywnymi związkami psychoaktywnymi obecnymi w marihuanie. Te receptory kannabinoidowe są członkami receptorów sprzężonych z białkiem wiążącym nukleotydy guaninowe (białko G), które hamują aktywność cyklazy adenylanowej w sposób zależny od dawki, stereoselektywny i wrażliwy na toksynę krztuścową. Stwierdzono, że te dwa receptory są zaangażowane w indukowane kannabinoidami efekty OUN (w tym zmiany nastroju i funkcji poznawczych) doświadczane przez użytkowników marihuany. Znaleziono trzy warianty splicingu tego genu. CB1 znajduje się głównie w mózgu, a CB2 w makrofagach.
Immunogen
20-aminokwasowa sekwencja peptydowa w pobliżu cytoplazmatycznego C-końca szczurzego CB1 (Gerard i wsp. 1991; Gerard i wsp.
1990; Shire i wsp. 1995; Matsuda i wsp. 1990; Ho i wsp. 1996; Chakraborty i wsp. 1995).
Epitop: C-terminus
Application
Anti-Cannabinoid Receptor 1 Antibody, C-terminus to przeciwciało przeciwko receptorowi kannabinoidowemu 1 do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL. Oczekiwane rozmiary to ~60 kDa i 80-84 kDa w warunkach redukujących.
Immunohistochemia: nie testowano. Zaleca się wypróbowanie przeciwciała w stężeniu 2-10 μg/mL na utrwalonej paraformaldehydem tkance.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego (numer katalogowy AG213) na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje szczurzy receptor kannabinoidowy 1 (CB1). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z CB2 lub innymi receptorami.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Peptyd immunogenny jest w 100% konserwowany u myszy, w 94% u małp i ludzi, w 88% u zeberek, w 75% u kotów i traszek (salamander) oraz w 73% u ryb rozdymkowatych. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)