5.00713
EphA Antagonist
Synonim(y):
EphA Antagonist, Rtk2 Antagonist, Rtk1 Antagonist, 4-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-hydroxybenzoic acid, EphA2 Antagonist, EphA4 Antagoinst, Ephrin Receptor Antagonist
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
siła działania
3 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
EphA
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Noberini, R., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 29461.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2