500586
JQ1 Enantiomers Set
Synonim(y):
JQ1 Enantiomers Set, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96% (for both enantiomers, HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
50 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow-white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL (Each compound is soluble)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
BRD4
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Delmore, J. E., et al. 2011 Cell.146, 904.
Filippakopoulos, P., et al. 2010. Nature.468, 1067.