5.00556
Tankyrase1/2 Inhibitor V, WIKI4
Synonim(y):
Tankyrase1/2 Inhibitor V, WIKI4, 2-(3-((4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl)propyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, Wnt Pathway Inhibitor XVIII, TNKS1/2 Inhibitor V
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
siła działania
15 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1=CC=C(C=C1)N2C(=NN=C2SCCCN3C(=O)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=O)C6=CC=NC=C6
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
TNKS2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3