5.00509
DNA Methyltransferase Inhibitor V, RSC133
Synonim(y):
DNA Methyltransferase Inhibitor V, RSC133, ( E)-3-(3-(1H-Indol-3-yl)acrylamido)benzamide, ID133, iPSC Induction Enhancer III, Reprogramming Stimulating Compound 133, DNA MTase Inhibitor V
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Działania biochem./fizjol.
Dnmt1
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3