Kluczowe dokumenty
500105
Millipore
Oxytetracycline, Hydrochloride
An antimicrobial agent. A member of the tetracycline family that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit.
Synonim(y):
Oxytetracycline, Hydrochloride, OTC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O9 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.43 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D -190 to -200°, c = 1 in 0.1 M HCl (anhydrous basis)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25-26,28,31-33H,23H2,1-3H3;1H/b20-11-;/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
Klucz InChI
IZRXCFCWDMSBQY-NXURVHCDSA-N
Opis ogólny
An antimicrobial agent. A member of the tetracycline family that inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit.
An antimicrobial agent. A member of the tetracycline family. Tetracyclines inhibit bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit.
Ostrzeżenie
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Inne uwagi
Hardman, J.G., et al. 1996. in Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, Ninth Edition. pp. 1123 - 1125. McGraw-Hill Companies, New York.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Muhammad Abdul Basit et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(11) (2020-11-25)
The current experiment was designed to estimate the comparative efficacy of selected phytobiotics Persicaria odorata leaf meal (POLM) and Piper betle leaf meal (PBLM) with halquinol, and tetracycline in broiler chickens. The 150-day-old broiler chickens were randomly assigned to five