499609-M
(5Z)-Zeaenol, Curvularia sp.
A cell-permeable resorcylic acid lactone compound that may serve as a negative control for TAK1 (TGF-β-Activated Kinase-1) inhibition studies.
Synonim(y):
(5Z)-Zeaenol, Curvularia sp., TAK1 Inhibitor, Inactive Control
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C19H24O7/c1-11-5-3-7-14(20)18(23)15(21)8-4-6-12-9-13(25-2)10-16(22)17(12)19(24)26-11/h3-4,6-7,9-11,14-15,18,20-23H,5,8H2,1-2H3
Klucz InChI
BPOLRDGTYHVUAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2