Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥35 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)O[C@H](c2ccc(cc2)Cl)C(=O)OCCNC(=O)C
InChI
1S/C19H17ClF3NO4/c1-12(25)24-9-10-27-18(26)17(13-5-7-15(20)8-6-13)28-16-4-2-3-14(11-16)19(21,22)23/h2-8,11,17H,9-10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m1/s1
InChI key
BJBCSGQLZQGGIQ-QGZVFWFLSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥35 mg/mL | solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?