Kluczowe dokumenty
4.85079
Millipore
TCEP-HCl
OmniPur® Grade
Synonim(y):
OmniPur® TCEP-HCl
About This Item
Wzór liniowy:
[HOOCCH2CH2)3P · HCl
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Postać
crystalline powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Molecular biology grade.
Specifications:
Solubility (50 mg/ml, water): Passes
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1