480746-M
Neuronal Differentiation Inducer IV
A cell-permeable quinoxaline compound that is shown to induce neuronal differentiation in PC12 and rat MSC (mesenchymal stem cell) cultures with high efficiency.
Synonim(y):
Neuronal Differentiation Inducer IV, N-Hydroxy-2-oxo-3-(3-phenylpropyl)-1,2-dihydroquinoxaline-6-carboxamide, 2-Oxo-3-(3-phenyl-propyl)-1,2-dihydro-quinoxaline-6-carboxylic acid hydroxyamide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL, pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1