Dokumenty
47589-M
Millipore
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus
Synonim(y):
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Mitocin C, MMC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
blue-violet
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Klucz InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Opis ogólny
Antibiotic and carcinostatic agent. Inhibits DNA synthesis by cross-linking DNA at guanine and adenine residues, disrupting base pairing. Induces apoptosis in gastic cancer cells. Blocks the cell cycle at the G2 phase.
Antibiotic and carcinostatic agent. Inhibits DNA synthesis by cross-linking DNA at guanine and adenine residues; disrupts base pairing. Forms covalent adducts into deoxyguanine and guanine under acidic conditions. Induces apoptosis in gastric cancer cells. Blocks the cell cycle at the G2 phase.
Ostrzeżenie
Toxicity: Highly Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (I)
Postać fizyczna
Provided as 2 mg antibiotic and 48 mg NaCl.
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C) for short-term storage and in a freezer (-20°C) for longer term. Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 4°C and up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Kruyt, F.A., et al. 1996. Blood 89, 938.
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 1394.
Folnan, R.S. 1993. Oncology 50 (Suppl. 1), 24.
Kawasaki, S., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 899.
Malkinson, A.M., et al. 1992. Cancer Res.52, 4752.
McEvoy, J.L., et al. 1992. J. Bacteriol.174, 5471.
Tomasz, M., et al. 1987. Science235, 1204.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3