Kluczowe dokumenty
475897
Sigma-Aldrich
Monensin Methyl Ester
A neutral analog of monensin.
Synonim(y):
Monensin Methyl Ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H64O11
Masa cząsteczkowa:
684.90
Kod UNSPSC:
12352200
Aby zapytać o ten produkt 475897, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 68 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A neutral analog of monensin. Useful in the preparation of ion-selective membranes for ion-selective electrodes.
For use in the preparation of ion-selective membranes for ion-selective electrodes.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Useful in the preparation of ion-selective membranes for ion-selective electrodes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Highly Toxic (H)
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C. Unstable in acidic solutions.
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Schindler, J.G., and Schindler, M.M. 1987. Biomed. Tech. (Berl.)32, 22.
Chamberlin, J.W. 1978. Org. Mass Spect.3, 271.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3