475859
Mitochondrial Fusion Promoter, M1
A cell-permeable phenylhydrazone that restores mitochondrial tubular network formation in MEF lacking either of the two outer mitochondrial membrane.
Synonim(y):
Mitochondrial Fusion Promoter, M1, ( E)-4-Chloro-2-(1-(2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazono)ethyl)phenol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=CC(/C(C)=N/NC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl)=C(O)C=C1
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3