Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description InSolution | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form liquid | form - | form - | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −70°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluvastatin, Sodium Salt
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?