448103
Met/Flt-3/VEGFR2 Tyrosine Kinase Inhibitor
The Met/Flt-3/VEGFR2 Tyrosine Kinase Inhibitor controls the biological activity of Met/Flt-3/VEGFR2 Tyrosine Kinase. Primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
Met/Flt-3/VEGFR2 Tyrosine Kinase Inhibitor, N-(4-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)-3-fluorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxamide, Flt-3 Inhibitor VI, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXVI, VEGFR2 Kinase Inhibitor XXIV
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to beige
white
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C25H16F2N4O3/c26-15-3-6-17(7-4-15)31-13-1-2-19(25(31)33)24(32)30-16-5-8-22(20(27)14-16)34-21-10-12-29-23-18(21)9-11-28-23/h1-14H,(H,28,29)(H,30,32)
Klucz InChI
OBSFXHDOLBYWRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2