Merck
I0100000
Imipramine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
Wybierz wielkość
50 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
imipramine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek imipraminy EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Tricyclic antidepressant; inhibits the serotonin and norepinephrine transporters with Kis of 7.7 nM and 67 nM, respectively. Has little effect on the dopamine transporter (Ki = 25 μM).
Tricyclic antidepressant; inhibits the serotonin and norepinephrine transporters; has little effect on the dopamine transporter.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D J Hines et al.
Translational psychiatry, 3, e212-e212 (2013-01-17)
Major depressive disorder is a debilitating condition with a lifetime risk of ten percent. Most treatments take several weeks to achieve clinical efficacy, limiting the ability to bring instant relief needed in psychiatric emergencies. One intervention that rapidly alleviates depressive
Fenghua Chen et al.
Synapse (New York, N.Y.), 67(3), 127-134 (2012-11-16)
Depressive disorders and the treatment thereof have been associated with a number of neuroplastic events, such as neurogenesis and synaptic remodeling in discrete areas of the brain. The associations of these events in changes regarding the energy supply have not
Tatyana Strekalova et al.
Behavioural brain research, 245, 101-106 (2013-02-26)
Tricyclics and selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are probably the most widely employed reference antidepressants in animal studies on depression. Using imipramine and citalopram, we sought to assess which drug would be more appropriate as pharmacological reference in paradigms of
Indrek Saar et al.
Journal of neurochemistry, 127(1), 114-123 (2013-04-23)
Neuropeptide galanin and its three G-protein coupled receptors, galanin receptor type 1-galanin receptor type 3 (GalR1-GalR3), are involved in the regulation of numerous physiological and disease processes, and thus represent tremendous potential in neuroscience research and novel drug lead development.
Ute Krügel et al.
Journal of psychiatric research, 47(5), 611-616 (2013-02-12)
Pro-inflammatory cytokines such as tumour necrosis factor-alpha (TNF-α) have repeatedly been shown to play a pivotal role in the pathophysiology of depression. Therefore, we tested the possible antidepressant-like effect of the anti-TNF-α drug etanercept in an animal model of chronic