420202
JMJD Inhibitor demetylazy histonowej III
The JMJD Histone Demethylase Inhibitor III controls the biological activity of JMJD Histone Demethylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
Inhibitor JHDM III, inhibitor demetylazy lizyny histonowej X, kwas ( E)-4-(hydroksy(4-(4-((naftalen-1-ylokarbamoiloksy)metylo)benzyloamino)butylo)amino)-4-oksobut-2-enowy)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)OCC3=CC=C(CNCCCCN(O)C(/C=C/C(O)=O)=O)C=C3
Klucz InChI
FOJNYQXAAPCEPX-CCEZHUSRSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3