420126
JAK3 Inhibitor VI
The JAK3 Inhibitor VI, also referenced under CAS 856436-16-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
JAK3 Inhibitor VI
Wybierz wielkość
683,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
683,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
siła działania
27 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.[nH]1c(ccc1)\C=C2\c3c(ccc(c3)c4cnccc4)NC\2=O
InChI
1S/C18H13N3O.CH4O3S/c22-18-16(10-14-4-2-8-20-14)15-9-12(5-6-17(15)21-18)13-3-1-7-19-11-13;1-5(2,3)4/h1-11,20H,(H,21,22);1H3,(H,2,3,4)/b16-10-;
Klucz InChI
ZUDPNBZMAJGYTE-HYMQDMCPSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
JAK-3
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Adams, C., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3105.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1