Key Documents
3660-OP
Sigma-Aldrich
DEPC
OmniPur® Grade, >= 97.5%, for the preparation of RNase-free solutions
Synonim(y):
OmniPur® DEPC, Diethyl Dicarbonate
About This Item
Wzór liniowy:
O(COOCH2CH3)2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear light yellow
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For the preparation of RNase-free solutions.Inhibitor of RNase to protect sensitive RNA molecules. Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (with acid): ≥97.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup