Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.52
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshelf life
22 mo.
Quality Segment
technique(s)
lateral flow assay: suitable
application(s)
environmental
food and beverages
compatibility
for use with BioControl VIP® Gold
storage temp.
2-8°C
General description
VIP® Kontrola pozytywna Gold Listeria, 5 ml
Application
Przepływ boczny
Other Notes
One bottle, 5.0ml
Legal Information
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c