Kluczowe dokumenty
34539-M
Millipore
D(+)Galactosamine, Hydrochloride
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
Synonim(y):
D(+)Galactosamine, Hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO5 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 4334
Próba
≥98% (titration)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 25 mg/mL
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
Cl.N[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](OC1O)CO)O)O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
Klucz InChI
QKPLRMLTKYXDST-BMZZJELJSA-N
Opis ogólny
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Komatsu, Y., et al. 1994. Hepatology 20, 1548.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3