Kluczowe dokumenty
344273-M
Sigma-Aldrich
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride
≥92% (HPLC), solid, adenylate cyclase activator, Calbiochem®
Synonim(y):
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, L-858051, 8,13-Epoxy-7β-(N-methylpiperazino-γ-butyryloxy)-1α,6β,9α-trihydroxy-labd-14-en-11-one, 2HCl
Wybierz wielkość
5 MG
1670,00 zł
10 MG
2770,00 zł
1 G
47 720,00 zł
1670,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1670,00 zł
10 MG
2770,00 zł
1 G
47 720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H48N2O7 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
609.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1670,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, Chemically-modified forskolin with greater stability and water solubility than the parent compound.
Poziom jakości
Próba
≥92% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
water: 12 mg/mL
methanol: soluble
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.N4(CCN(CC4)C)CCCC(=O)O[C@@H]1[C@]2(O[C@@](CC(=O)[C@@]2([C@@]3([C@@H]([C@@H]1O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)O)(C)C=C)C
Klucz InChI
OAJWVIUBCCGPBN-BAPSXVLWSA-N
Opis ogólny
A chemically modified forskolin with greater stability and water solubility. Activates adenylate cyclase (EC50 = 13 µM).
Chemically-modified forskolin with greater stability and water solubility than the parent compound. Activates adenylate cyclase (EC50 = 13 µM). Inhibits 5HT-stimulated inositol phosphate accumulation in smooth muscle cells.
Działania biochem./fizjol.
EC50 = 13 µM in activating adenylate cyclase
Primary Target
Adenylate cyclase
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 4 months at 4°C.
Inne uwagi
Yang, C.M., et al. 1999. Cell Signal. 11, 697.
Hartzell, H.C., and Budnitz, D. 1992. Mol. Pharmacol.41, 880.
Chidiac, P., et al. 1991. J. Mol. Cell. Cardiol.23, 1255.
Laurenza, A., et al. 1987. Mol. Pharmacol.32, 133.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3