Kluczowe dokumenty
344206-M
Millipore
Formamide, Molecular Biology Grade
Formamide, Molecular Biology Grade
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Synonim(y):
Formamide, CH₃NO, Amide C1, Formic amide
About This Item
Wzór liniowy:
HCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.04
Beilstein:
505995
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.28
klasa czystości:
Molecular Biology
metody:
hybridization: suitable
bp:
210 °C (lit.)
ciśnienie pary:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
gęstość pary
1.55 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
932 °F
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
hybridization: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 20 mg/mL (~0.5 M)
gęstość
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
obecność zanieczyszczeń
DNases, proteases, RNases, none detected
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Klucz InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Useful as an ionizing solvent. Absorbance (0.5 M): ≤0.08 at 260 nm; ≤0.03 at 280 nm. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques. Supplied as deionized.
Zastosowanie
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Ostrzeżenie
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review