Kluczowe dokumenty
324483
Sigma-Aldrich
Ebselen
Synonim(y):
Ebselen, 2-Phenyl-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-one
Wybierz wielkość
5 MG
656,00 zł
656,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
656,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9NOSe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
656,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=C1N([Se]c2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C13H9NOSe/c15-13-11-8-4-5-9-12(11)16-14(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N