287815
3,4-Dichloroisocoumarin
Synonim(y):
3,4-Dichloroisocoumarin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (elemental analysis)
Poziom jakości
Postać
lyophilized solid
siła działania
5-100 μM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
DMF: 10 mM
DMSO: 10 mM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
Klucz InChI
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
serine proteases
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol. 71, 488.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry 30, 2217.
Harper, J.W., et al. 1985. Biochemistry24, 1831.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3