260010-M
Demethylasterriquinone B1
A cell-permeable unsymmetrical bis-indolylquinone insulin mimic with anti-diabetic activity in animal models.
Synonim(y):
Demethylasterriquinone B1, L-783,281, DMAQ-B1, DAQ B1, 2-[2-(1,1-Dimethylallyl)-1H-indol-3-yl]-3,6-dihydroxy-5-[7-(3-methylbut-2-enyl)-1H-indol-3-yl][1,4]benzoquinone, 2,5-Dihydroxy-3-[7-(3-methyl-but-2-enyl)-1H-indol-3-yl]-6-[2-(1,1-dimethyl-allyl)-1H-indol-3-yl]-[1,4]benzoquinon
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
blue-black
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C32H30N2O4/c1-6-32(4,5)31-23(20-11-7-8-13-22(20)34-31)25-29(37)27(35)24(28(36)30(25)38)21-16-33-26-18(15-14-17(2)3)10-9-12-19(21)26/h6-14,16,33-35,38H,1,15H2,2-5H3
Klucz InChI
XMGNJVXBPZAETK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Insulin receptor (IR) tyrosine kinase activity
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Pirrung, M.C., et al. 2002. J. Org. Chem.6, 23.
Westerlund, J., et al. 2002. Diabetes51, S50.
Roper, M.G., et al. 2002. Diabetes51, S43.
Air, E.L., et al. 2002. Nat. Med.8, 179.
Wilkie, N., et al. 2001. J. Neurochem.78, 1135.
Salituro, G.M., et al. 2001. Recent Prog. Horm. Res.56, 107.
Liu, K., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 3487.
Zhang, B., et al. 1999. Science284, 974.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3