Key Documents
23-057-M
Sigma-Aldrich
Smac/DIABLO
Synonim(y):
Diablo homolog, mitochondrial, Direct IAP-binding protein with low pI, Second mitochondria-derived activator of caspase (Smac)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu NCBI
Opis ogólny
Smac/DIABLO is a mitochondrial protein that is proteolytically processed and released during apoptosis along with cytochrome c and other pro-apoptotic factors. Once in the cytosol, Smac/DIABLO binds to inhibitors of apoptosis (IAP) proteins and disrupts the ability of the IAPs to inhibit caspases 3, 7, and 9 thereby promoting apoptosis. Along with several other pro-apoptotic proteins, Smac/DIABLO has been shown to be a substrate for the ubiquitin ligase XIAP.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2