Merck
HPA010025
Sigma-Aldrich
Anti-SELENOS antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-AD-015, Anti-SELS, Anti-VIMP, Anty-MGC2553, Anty-SBBI8, Anty-SEPS1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
EPDVVVKRQEALAAARLKMQEELNAQVEKHKEKLKQLEEEKRRQKIEMWDSMQEGKSYKGNAKKPQEEDSPGPSTSSVLKRKSDRKPLRGGGYNPLSGEGGGACSWRPGR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELS(55829)
Opis ogólny
Selenoproteina S (SELS) jest białkiem transmembranowym składającym się ze 189 aminokwasów. Alternatywny splicing wytwarza dwie izoformy tego enzymu, które różnią się sekwencjami 3′UTR (region nieulegający translacji). Obie te izoformy są szeroko wyrażane. Jest to jedna z najczęściej występujących selenoprotein u eukariontów. Białko to jest zlokalizowane w ER (retikulum endoplazmatycznym).
Immunogen
selenoproteina S rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-SELS antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting[1]. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Selenoproteina S (SELS) odgrywa kluczową, choć niezidentyfikowaną rolę w odpowiedzi na niesfałdowane białko. Uważa się, że działa jako reduktaza. Poziomy tego białka są regulowane przez krążące poziomy glukozy i insuliny, które mają ze sobą odwrotną zależność. Polimorfizm -105G>A w tym genie jest związany ze zwiększoną podatnością na chorobę Kashin-Beck (KBD), gdzie reguluje ekspresję szlaku sygnałowego PI3K (fosfatydyloinozytol 3-kinaza)/Akt. Odgrywa istotną rolę w produkcji cytokin zapalnych. U myszy może zapewniać ochronę przed sepsą i uszkodzeniami narządów wywołanymi przez LPS (lipopolisacharyd). Dlatego może mieć potencjał jako cel terapeutyczny sepsy indukowanej LPS. Warianty obecne w regionie promotora SELS są związane ze zwiększoną podatnością na zapalenie tarczycy typu Hashimoto.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71935
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei He et al.
Molecular medicine reports, 9(5), 1869-1876 (2014-02-28)
Septic shock and sequential multiple organ failure are the main cause of mortality in patients with sepsis. The induction of inflammation during sepsis is a complex biological cascade, which requires successful therapeutic intervention. Selenoprotein S (SEPS1) is a novel endoplasmic
Craig Robert Wright et al.
Mediators of inflammation, 2017, 7043429-7043429 (2017-06-09)
Excessive inflammation is a hallmark of muscle myopathies, including Duchenne muscular dystrophy (DMD). There is interest in characterising novel genes that regulate inflammation due to their potential to modify disease progression. Gene polymorphisms in Selenoprotein S (Seps1) are associated with
Alex B Addinsall et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 315(2), R380-R396 (2018-04-19)
Selenoprotein S (Seps1) is an endoplasmic reticulum (ER) resident antioxidant implicated in ER stress and inflammation. In human vastus lateralis and mouse hindlimb muscles, Seps1 localization and expression were fiber-type specific. In male Seps1+/- heterozygous mice, spontaneous physical activity was
X A Du et al.
Osteoarthritis and cartilage, 23(2), 210-216 (2014-11-30)
To investigate the relationship between SEPS1 polymorphism and phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/Akt signaling pathway in Kashin-Beck disease (KBD) and further explore the pathogenesis of KBD. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) was used to detect SEPS1 -105G>A polymorphism in 232
Liliana R Santos et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(4), E719-E723 (2014-01-30)
The association between selenium and inflammation and the relevance of selenoproteins in follicular thyroid cell physiology have pointed to a putative role of selenoproteins in the pathogenesis of autoimmune thyroid diseases. The aim of this study was to evaluate the