Przejdź do
219467
Katepsyna V, His-Tag®, ludzka, rekombinowana, komórki NSO
recombinant human, expressed in NSO cells
Synonim(y):
Katepsyna L2, Katepsyna U
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in NSO cells
3010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in NSO cells
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
≥300 units/μg
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxins (EU/μg Cathepsin V)
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana ludzka prokatepsyna V (aminokwasy 18-334) połączona na N-końcu z sekwencją sygnałową CD33 (aminokwasy 1-16) oraz na C-końcu z sekwencją His-Tag i ulegająca ekspresji w komórkach NSO. Cat V ulega ekspresji głównie w prawidłowej grasicy, jądrach i nabłonku rogówki. Bierze udział w degradacji łańcucha niezmiennego w komórkach nabłonka grasicy, a jego nadekspresja została wykryta w miastenii. Nieprawidłowo szeroko rozpowszechniona ekspresja w gruczole sutkowym i okrężnicy została również zgłoszona w raku piersi i okrężnicy. Chociaż wykazuje wysoką identyczność aminokwasową z katepsyną L (nr kat. 219382), te dwie katepsyny mają bardzo różną dystrybucję tkankową i specyficzność substratową. W wyniku glikozylacji ten rekombinowany enzym migruje ~40 kDa na SDS-PAGE w warunkach redukujących lub nieredukujących. Wymaga aktywacji przed użyciem.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 800 mM NaCl, 25 mM octanie sodu, 0,8 M NaCl, pH 5,0.
Preparation Note
Aby aktywować rhKatepsynę V, należy ją wstępnie inkubować w stężeniu 20 µg/ml w 25 mM NaOAc, 100 mM NaCl, 5 mM DTT, pH 5,5 w temperaturze pokojowej. Po wstępnym rozmrożeniu pobrać porcję i zamrozić (-70°C).
Other Notes
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która rozszczepi 1 pmol fluorescencyjnego substratu Z-LR-AMC na minutę w temperaturze 25°C, pH 5,5.
Tolosa, E., et al. 2003. J. Clin. Invest.112, 517.
Turk, V., et al. 2001. EMBO J.20, 4629.
Somoza, J.R., et al. 2000. Biochemistry39, 12543.
Bromme, D., et al. 1999. Biochemistry38, 2377.
Adachi, W., et al. 1998. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.39, 1789.
Santamaria, I., et al. 1998. Cancer Res.58, 1624.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
219343616376371206
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in NSO cells
recombinant
expressed in mouse NSO cells (mouse myeloma cells)
form
frozen liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
specific activity
≥300 units/μg
specific activity
≥30,000 mU/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c