Kluczowe dokumenty
205805
Millipore
Karbenicylina, sól disodowa
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Synonim(y):
Kwas 6-[(karboksyfenyloacetylo)-amino]-3,3-dimetylo-7-okso-4-tia-1-aza-bicyklo[3.2.0]heptano-2-karboksylowy, 2Na
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2O6S · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51282413
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
light beige
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c3ccccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
Klucz InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Opis ogólny
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Synthetic penicillin derivative used for gene technology when carbenicillin-resistant plasmids are studied. Typically used at 30-50 µg/ml for selection of carbenicillin-resistant Escherichia coli.
Działania biochem./fizjol.
Potency: ≥770 µg/mg
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Aqueous stock solutions are stable for 72 h at 4°C or for 4 months at -20°C.
Inne uwagi
Payne, D.J., and Amyes, S.G. 1993. J. Med. Microbiol. 38, 114.
DeSutter, K., et al. 1992. Mol. Microbiol.6, 2201.
Monraie, D., et al. 1992. FEBS Lett.306, 108.
Sakurai, Y., et al. 1991. J. Bacteriol.173, 7038.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2