Kluczowe dokumenty
1.94515
Supelco
Acetyloaceton
EMPLURA®
Synonim(y):
Acetylacetone, 2,4-Pentanedione
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
741937
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
bp:
140.4 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
6 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
temp. samozapłonu
662 °F
granice wybuchowości
11.4 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup