Kluczowe dokumenty
1.93609
Supelco
Sodium phosphate dibasic
anhydrous, EMPLURA®
Synonim(y):
Sodium phosphate dibasic, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161705
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
EMPLURA®
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93609.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93609.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1