Dokumenty
1.93251
Supelco
tetra-Sodium pyrophosphate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na4O7P2 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Klucz InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93251.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93251.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93251.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1