1.93224
Diwodorofosforan sodu jednowodny
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium phosphate monobasic monohydrate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1