Kluczowe dokumenty
1.93017
Supelco
Kwas L(+)-winowy
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
L-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
Beilstein:
1725147
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
5.18 (vs air)
temp. samozapłonu
797 °F
mp
170-172 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Opakowanie
1.93017.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93017.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 4
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup