Kluczowe dokumenty
1.93006
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Nitric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Nazwa produktu
Kwas azotowy około 69%, for analysis EMPARTA® ACS
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPARTA®
bp
120.5 °C (lit.)
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93006.0521: 500ML, Minimalna ilość zamówienia: 16
1.93006.2521: 2.5L, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.93006.5021: 5 L, Minimalna ilość zamówienia: 2
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1