Przejdź do
1.00443
Nitric acid
65%, EMPLURA®
Synonim(y):
Nitric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
94,80 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
180 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
64.3-66.4% HNO3
Form:
liquid
94,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas azotowy 65%, EMPLURA®
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
64.3-66.4% HNO3
impurities
≤0.0001% As (Arsenic), ≤0.0003% Chloride (Cl), ≤0.0004% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.001% Ca (Calcium), ≤0.001% NH4 (Ammonium), ≤0.001% Sulfate (SO4), ≤0.003% Nitrogen oxides (as N2O3)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ocena in vitro mikroprzecieku bioceramicznych materiałów do wypełnień wierzchołków korzeni: Badanie spektrofotometryczne..: W badaniu tym zastosowano 65% kwas azotowy do przygotowania próbek w spektrofotometrycznej analizie mikroprzecieku w materiałach dentystycznych, zapewniając wgląd w skuteczność różnych materiałów bioceramicznych (Gupta i Kewalramani, 2021).
  • Ocena porównawcza środków ochrony powierzchni na bazie żywicy i lakieru na cemencie szkło-jonomerowym - analiza spektrofotometryczna...: W badaniu wykorzystano 65% kwas azotowy do przygotowania próbek cementu szkło-jonomerowego w celu oceny skuteczności środków ochrony powierzchni za pomocą metod spektrofotometrycznych (Tyagi et al., 2020).
  • Analiza spektrofotometryczna oceniająca mikroprzeciek okołowierzchołkowy w wypełnieniu wstecznym przy użyciu GIC, MTA i biodentyny: badanie in vitro...: W badaniu tym wykorzystano 65% kwas azotowy do przygotowania próbek do oceny mikroprzecieku w stomatologicznych materiałach wypełnieniowych, podkreślając skuteczność różnych materiałów w zapobieganiu przeciekom (Nepal et al., 2020).
  • Wpływ struktury stosowej węgli modyfikowanych na ich powierzchni na adsorpcję n-pentanu...: W badaniu tym zastosowano 65% kwas azotowy do modyfikacji powierzchni materiałów węglowych, badając wpływ na właściwości adsorpcyjne, z istotnymi ustaleniami dotyczącymi wpływu struktury powierzchni na wydajność adsorpcji (Carvajal-Bernal et al., 2019).
Analysis Note
Oznaczenie (alkalimetryczne): 64,3 - 66,4 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0.0003 %
Jodan, bromian: przechodzi test
Tlenki azotu (jako N₂O₃): ≤ 0,003 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0004 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.001 %
Pozostałości rozpuszczalników (ICH Q3C): ...wykluczone w procesie produkcji
Pozostałości po odparowaniu: ≤ 0,01
Data ważności: patrz etykieta produktu
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.004411.151871.01832
concentration
64.3-66.4% HNO3
concentration
65%
concentration
-
concentration
68.0-70.0% HNO3
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy 65%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c